Merck
565652
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Synonim(y):
2-Methyl-4-fluorophenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CH3)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
191-196 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(F)ccc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
Klucz InChI
IQMLIVUHMSIOQP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Tandem palladium-catalyzed Suzuki cross-coupling and cyclization reactions
  • Suzuki-Miyaura reactions
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)