Merck
565407
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-nitroanisole
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(NO2)OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
104-106 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO3/c1-12-7-3-2-5(9(10)11)4-6(7)8/h2-4H,1H3
Klucz InChI
JMUDXQVNBZCQRF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)