Merck
563560
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzenesulfonamide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4CF3SO2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
122-126 °C (lit.)
ciąg SMILES
NS(=O)(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO2S/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(4-5)14(11,12)13/h1-4H,(H2,11,12,13)
Klucz InChI
ZUTVRDMZQSHCID-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)