Merck
56308
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
tert-Butyl (R)-3-pyrrolidinylcarbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.25
Beilstein:
5377812
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (TLC)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]/D +21.5±1.5°, c = 1 in ethanol
skład
carbon content, 56.88-59.20%
nitrogen content, 14.74-15.04%
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-4-5-10-6-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t7-/m1/s1
Klucz InChI
DQQJBEAXSOOCPG-SSDOTTSWSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.