Merck
563056
Sigma-Aldrich
Potassium benzyltrifluoroborate
95%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2BF3K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
>300 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
[K+].F[B-](F)(F)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7BF3.K/c9-8(10,11)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2;/q-1;+1
Klucz InChI
WGHDAVWURFVTQC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Organotrifluoroborate involved in:
  • Oxidation
  • Ritter-type amidation with nitriles
  • Photo-allylation / photo-benzylation of carbonyl compounds
  • Stereoselective nucleophilic addition
  • Suzuki cross-coupling
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.