Merck
559997
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3)2C6H3CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
163-167 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
fluoro
ciąg SMILES
NC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F6NO/c10-8(11,12)5-1-4(7(16)17)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H2,16,17)
Klucz InChI
YNOPIKHMZIOWHS-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)