Merck
559202
Sigma-Aldrich
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate
≥95.0%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4COCH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95.0%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5700 (lit.)
bp
268-269 °C (lit.)
gęstość
1.432 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H11BrO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3
Klucz InChI
PBDYXCKRDRCJDC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Octan etylu (4-bromobenzoilu) można otrzymać stosując następujące odczynniki:[1]
  • acetylooctan etylu
  • eter naftowy
  • NaOH
  • chlorek 4-bromobenzoilu
Zastosowanie
Octan etylu (4-bromobenzoilo)można stosować do syntezy 1,4-ditlenku 2-(karboetoksy)-3-(4′-bromo)fenylochinoksaliny.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Syntheses and eletroluminescence properties of red emitting copolymers with different lengths of diketopyrrolopyrrole units.
Xu Y, et al.
Synthetic Metals, 160(19), 2135-2142 (2010)
Comparative Use of Solvent-free KF-Al2O3 and K2CO3 in Acetone in the Synthesis of Quinoxaline 1, 4-Dioxide Derivatives Designed as Antimalarial Drug Candidates.
Lima LM, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 42(7), 1381-1385 (2005)