Merck
558591
Sigma-Aldrich
2,5-Difluoroiodobenzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5600 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
gęstość
1.998 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(F)c(I)c1
InChI
1S/C6H3F2I/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Klucz InChI
WBYVNDUCUMNZPM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,5-difluorojodobenzen (1,4-difluoro-2-jodobenzen) może być stosowany w syntezie kwasu 3,6-difluoro-1,2-fenylenodiboronowego i kwasu 3,6-difluoro-2-jodobenzoesowego.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Basicity Gradient-Driven Migration of Iodine: Conferring Regioflexibility on the Substitution of Fluoroarenes.
Rausis T and Schlosser M.
European Journal of Organic Chemistry, 19, 3351-3358 (2002)
Influence of Fluorination and Boronic Group Synergy on the Acidity and Structural Behavior of o-Phenylenediboronic Acids.
Durka K, et al.
Organometallics, 33(7), 1608-1616 (2014)