Merck
558001
Sigma-Aldrich
2-Chlorothioanisole
96%
Synonim(y):
2-Chlorophenyl methyl sulfide
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4SCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.608 (lit.)
bp
239-240 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
thioether
ciąg SMILES
CSc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClS/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
Klucz InChI
IHLDFHCSSCVPQW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-chlorotioanizol można otrzymać w reakcji między N,N-dimetyloformamidem, 1,2-dichlorobenzenem, drobno zmielonym KOH i merkaptanem metylu. Analiza wartości momentu dipolowego benzenu 2-chlorotioanizolu wskazuje, że występuje on głównie w formie trans. Widmo 1H NMR 2-chlorotioanizolu zostało zbadane w roztworze aceton-d6.
Zastosowanie
2-Chlorotioanizol może być użyty do syntezy 2-chlorofenylometylosulfonu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The preferred conformations of 2, 4-dichlorophenol, 2, 4-dichloroanisole and their sulphur analogues.
Lumbroso H, et al.
Journal of Molecular Structure, 43(1), 87-95 (1978)
Development of the Large-Scale Preparation of 2-(Methanesulfonyl) benzenesulfonyl Chloride.
Meckler H and Herr RJ.
Organic Process Research & Development, 16(4), 550-555 (2012)
The proximate coupling constant, 5 J (H, CH3), and the torsional mobility of the thiomethyl group in some thioanisole derivatives.
Schaefer T, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 69(4), 620-624 (1991)
Analysis of chlorophenylmethylsulfides in the urine of rats injected with chlorobenzene by high performance liquid chromatography.
M Yoshida et al.
Industrial health, 23(4), 283-287 (1985-01-01)