Merck
557803
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloroquinoline
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5Cl2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
161-164 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Clc1ccc2nc(Cl)ccc2c1
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(11)12-8/h1-5H
Klucz InChI
LPDFGLZUUCLXGM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,6-dichlorochinolina może być syntetyzowana z 6-chlorochinoliny. Można ją również przygotować z odpowiedniej 2-winyloaniliny.
Zastosowanie
2,6-dichlorochinolina może być stosowana do wytwarzania poli(chinolino-2,6-diylu) poprzez polimeryzację elektrochemiczną.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Electrochemical and chemical preparation of linear. pi.-conjugated poly (quinoline-2, 6-diyl) using nickel complexes and electrochemical properties of the polymer.
Saito N, et al.
Macromolecules, 27(3), 756- 761 (1994)
Poly (1, 5-naphthyridine-2, 6-diyl) Having a Highly Extended and Electron-Withdrawing. pi.-Conjugation System. Preparation, Optical Properties, and Electrochemical Redox Reaction.
Saito N and Yamamoto T.
Macromolecules, 28(12), 4260-4267 (1995)
Byoung Se Lee et al.
The Journal of organic chemistry, 67(22), 7884-7886 (2002-10-26)
2-Vinyl- or heteroaryl-substituted anilines were reacted with diphosgene in acetonitrile solution via a reactive imidoyl moiety to afford the corresponding 2-chloroquinolines. Facile syntheses of nine 2-chloroquinoline derivatives from several anilines and their postulate mechanism is described. The postulate mechanism of