Merck
556734
Sigma-Aldrich
N-(3-Aminophenyl)propanamide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4NHC(O)CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
92-96 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(=O)Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C9H12N2O/c1-2-9(12)11-8-5-3-4-7(10)6-8/h3-6H,2,10H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
VGDKCRMZIWPMPW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)