Merck
556157
Sigma-Aldrich
2-Cyanobenzenesulfonyl chloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
NCC6H4SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
mp
65-69 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClS(=O)(=O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4ClNO2S/c8-12(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
Klucz InChI
NQAYCMBZPAARNO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Cyanobenzenesulfonyl chloride may be used in the synthesis of:
  • 2-butyl-5-(2-cyanophenyl)furan
  • 2-(2-cyanophenyl)-3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran
  • 5-thia-4b,10-diaza-indeno[2,1-a]indene-5,5-dioxide
  • 1-methyl-2-(2-cyanophenyl)pyrrole
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Microwave-Assisted, One-Pot Synthesis of 5-Thia-4 b, 10-diaza-indeno [2, 1-a]-indene-5, 5-dioxide and 10 H-11-Thia-5, 10 a-diaza-benzo [b] fluorene-11, 11-dioxide.
Cole AG, et al.
Synthetic Communications, 39(20), 3607-3610 (2009)
Palladium-Catalysed Direct Desulfitative Arylation of Pyrroles using Benzenesulfonyl Chlorides as Alternative Coupling Partners.
Jin R, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 356(18), 3831-3841 (2014)
Benzenesulfonyl Chlorides: Alternative Coupling Partners for Regiocontrolled Palladium-Catalyzed Direct Desulfitative 5-Arylation of Furans.
Beladhria A, et al.
Synthesis, 46(18), 2515-2523 (2014)