Merck
556122
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzyl acetate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH2OCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5200 (lit.)
bp
78-81 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)OCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-7(11)12-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
MAGQINDMZBNWLG-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bismuth (III) salts as convenient and efficient catalysts for the selective acetylation and benzoylation of alcohols and phenols.
Mohammadpoor-Baltork I, et al.
Tetrahedron, 57(27), 5851-5854 (2001)
Transition-Metal-Catalyzed Benzylation of Arenes and Heteroarenes.
Mertins K, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(2), 238-242 (2005)