Merck
555649
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorobenzenesulfonyl chloride
96%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl3C6H2SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
Postać
solid
mp
44-48 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1cc(Cl)c(c(Cl)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2Cl4O2S/c7-3-1-4(8)6(5(9)2-3)13(10,11)12/h1-2H
Klucz InChI
WHJAQKAAIOHCGN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,4,6-Trichlorobenzenesulfonyl chloride may be used to synthesize 2,4,6-trichlorothiophenol and N-(2-hydroxymethylphenyl)-2,4,6-trichlorobenzenesulfonamide.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of novel nitrogen-containing ligands for the enantioselective addition of diethylzinc to aldehydes.
Fonseca MH, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(14), 1989-1994 (2003)
Quantitative structure-activity analysis in dihydropteroate synthase inhibition of sulfones. Comparison with sulfanilamides.
De Benedetti PG, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 30(3), 459-464 (1987)