Merck
555622
Sigma-Aldrich
8-Chloro-2-hydroxyquinoline
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
209-212 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc2cccc(Cl)c2n1
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-7-3-1-2-6-4-5-8(12)11-9(6)7/h1-5H,(H,11,12)
Klucz InChI
JNXUGJMCFLONJN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
8-Chloro-2-hydroxyquinoline [8-chloroquinolin-2(1H)-one] may be used to synthesize 8-chloro-2-(2-oxo-2-phenylethoxy)quinoline and 8-chloro-2-(2-oxopropoxy)quinolone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Studies on the alkylation of quinolin-2 (1H)-one derivatives.
Chen CL, et al.
Journal of the Chilean Chemical Society, 60(1), 2812-2816 (2015)