Merck
555436
Sigma-Aldrich
1-(4-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4NHC(NH)NHC(NH)NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
250-254 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl.NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H10FN5.ClH/c9-5-1-3-6(4-2-5)13-8(12)14-7(10)11;/h1-4H,(H6,10,11,12,13,14);1H
Klucz InChI
HBYJTLZNKNUTCP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)