Merck
554553
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Amino-4-methyl-1,1-diphenyl-1-pentanol
optical purity ee: 99% (HPLC), 98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)C(C6H5)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D +100°, c = 1 in chloroform
czystość optyczna
ee: 99% (HPLC)
mp
144-147 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
CC(C)C[C@@H](N)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H23NO/c1-14(2)13-17(19)18(20,15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,14,17,20H,13,19H2,1-2H3/t17-/m1/s1
Klucz InChI
XECSMDWXBMBRDE-QGZVFWFLSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
118.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)