Merck
554308
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylphenylacetonitrile
97%
Synonim(y):
Mesitylacetonitrile
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3C6H2CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
76-80 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c(CC#N)c(C)c1
InChI
1S/C11H13N/c1-8-6-9(2)11(4-5-12)10(3)7-8/h6-7H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
SDKQOGSGNPGPRN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,4,6-Trimethylphenylacetonitrile is formed as an intermediate during the synthesis of mesitylacetic acid.
Zastosowanie
2,4,6-Trimethylphenylacetonitrile (Mesitylacetonitrile) may be used in the preparation of 2,4,6-trimethyl-,9-phenethylamine hydrochloride. It may also be employed in the synthesis of the following compounds:
  • ethyl mesitylacetate
  • α-mesitylacetoacetonitrile
  • mesitylacetone
  • β-hydroxy-a-mesitylacrylonitrile
  • α-mesitylpropionic acid
  • α-mesityl-8-phenylpropionitrile
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mescaline analogs. Iii. 2, 4, 6-trialkyl-and 3, 4-dihydroxy-5-methoxy-β-phenethylamines.
Benington F, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 20(9), 187-192 (1944)
A synthesis of α-mesitylpropiomesitylene.
Fuson RC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 9(2), 187-192 (1944)
Mesitylacetic acid.
Fuson RC and Rabjohn N.
Organic Syntheses, 69-69 (1955)