Merck
553859
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H2ClCH3(NO2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
87-91 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(Cl)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClN2O4/c1-4-2-5(8)7(10(13)14)3-6(4)9(11)12/h2-3H,1H3
Klucz InChI
KPDPGZNHKMJEFZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A molecular imprinted polymer (MIP) based electrochemical impedimetric sensor has been fabricated for the sensitive determination of 5CDNT. Low-detection-limit of 5CDNT was observed to be 0.1μM using this sensor.
Zastosowanie
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene (5CDNT) may be used to synthesize 5-methyl-6-nitrobenzofuroxan.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The reaction of 2, 4, 5-trinitrotolouene with hydroxylamine.
Bailey AS, et al.
Tetrahedron, 22(3), 995-1000 (1996)
Development of highly selective electrochemical impedance sensor for detection of sub-micromolar concentrations of 5-Chloro-2, 4-dinitrotoluene.
Goud KY, et al.
Journal of Chemical Sciences (Bangalore), 128(5), 763-770 (2016)
Alena Tierbach et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 176(2), 355-365 (2020-05-20)
Zebrafish (Danio rerio) early life stages offer a versatile model system to study the efficacy and safety of drugs or other chemicals with regard to human and environmental health. This is because, aside from the well-characterized genome of zebrafish and