Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3P(C6H5)3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.24
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
217-248-2
MDL number:
Isotopic purity:
95 atom % D
Mass shift:
M+3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
95 atom % D
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reaction type: Whiting Reaction
mp
233-235 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[Br-].[2H]C([2H])([2H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.BrH/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3;
InChI key
LSEFCHWGJNHZNT-NIIDSAIPSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?