Kluczowe dokumenty
552240
3,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
mp
90-94 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(C)cc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H9ClO2S/c1-6-3-7(2)5-8(4-6)12(9,10)11/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
LSAGRAXLOLZVKO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorek 3,5-dimetylobenzenosulfonylu (dmbSO2Cl) może być użyty do syntezy bis(3,5-dimetylobenzenosulfonianu) heksa-2,4-diyno-1,6-diylu iC2-symetrycznych ligandów, N(SO2R)(CH2Z)2 [gdzie, Z = CH2NH2; R = dmb].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Structure of hexa-2, 4-diyne-1, 6-diyl bis (3, 5-dimethylbenzenesulfonate).
Barrow MJ, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 45(11), 1821-1822 (1989)
Pramuditha L Abhayawardhana et al.
Inorganic chemistry, 53(2), 1144-1155 (2014-01-10)
Tertiary sulfonamide nitrogen-to-metal bonds of normal length are very rare. We recently discovered such a bond in one class of fac-[Re(CO)3(N(SO2R)(CH2Z)2)](n) complexes (Z = 2-pyridyl) with N(SO2R)dpa ligands derived from di-(2-picolyl)amine (N(H)dpa). fac-[M(CO)3(N(SO2R)(CH2Z)2)](n) agents (M = (186/188)Re, (99m)Tc) could find