Merck
549207
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-(4-methylphenyl)pyrazole
97%
Synonim(y):
3-Amino-5-(4-metylofenylo)-1H-pirazol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
148-151 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2cc(N)[nH]n2
InChI
1S/C10H11N3/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10(11)13-12-9/h2-6H,1H3,(H3,11,12,13)
Klucz InChI
GVPFRVKDBZWRCZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-amino-3-(4-metylofenylo)pirazol lub 5-amino-3-(4-metylofenylo)-1H-pirazol należy do rodziny pochodnych 5-aminopirazolu, które są środkami bioaktywnymi. Znajdują one szeroki zakres zastosowań w przemyśle farmaceutycznym i agrochemicznym.[1]
Zastosowanie
Można stosować 5-amino-3-(4-metylofenylo)pirazol:
  • Jako materiał wyjściowy do przygotowania 2,5-bis(4-metylofenylo)-7-fenylo-6,7-dihydropirazolo[1,5-a]pirymidyno-3,6-dikarbaldehydu, potencjalnego prekursora do budowy bioaktywnych połączonych policyklicznych pirazoli.[2]
  • Synteza 4-hetarylopirazolo[1,5-a][1,3,5]triazyn w warunkach mikrofalowych i przy braku rozpuszczalnika.[3]
  • Synteza 5-cyjano-6,7-dihydro-3-(4-metylofenylo)-6-okso-1H-pirazolo[3,4-b]pirydyno-4-karboksylanów w reakcji z dicyjanofumaranami dialkilu.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Solvent-Free Microwave-Assisted Synthesis of Novel 4-Hetarylpyrazolo [1,5-a][1, 3, 5] triazines.
Insuasty H, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 49(6), 1339-1345 (2012)
2,5-Bis (4-methylphenyl)-7-phenyl-6,7-dihydropyrazolo[1,5-a] pyrimidine-3,6-dicarbaldehyde: hydrogen-bonded sheets built from N-H? O and C-H? O hydrogen bonds.
Low JN, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 62(11), o4930-o4932 (2006)
Unexpected Reaction Course of 3-Amino-5-aryl-1H-pyrazoles with Dialkyl Dicyanofumarates.
Ali KA, et al.
Helvetica Chimica Acta, 96(4), 633-643 (2013)
Approaches towards the synthesis of 5-aminopyrazoles.
Aggarwal R, et al.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 7(1), 179-197 (2011)