Merck
548979
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −15°, c = 2 in chloroform
mp
43-47 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)N2CCCC2
InChI
1S/C13H19NO/c1-11(14-9-5-6-10-14)13(15)12-7-3-2-4-8-12/h2-4,7-8,11,13,15H,5-6,9-10H2,1H3/t11-,13-/m1/s1
Klucz InChI
FZVHJGJBJLFWEX-DGCLKSJQSA-N
Zastosowanie
(1S,2R)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol can be used as:
  • A chiral catalyst to prepare corresponding enantioselective secondary aromatic alcohols by the addition of dialkylzincs to aromatic aldehydes.
  • A reactant to synthesize optically active (R)-(+)-1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanone by oxidation reaction.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chiral ?-alkylation/arylation in 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol through Grignard reactions
Kumar BNH, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 20(24), 2773-2779 (2009)
Highly enantioselective addition of dialkylzincs to aromatic aldehydes using 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol as a chiral catalyst.
Soai K, et al.
Heterocycles, 51(6), 1421-1426 (1999)