Merck
548723
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3HBrCl2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.86
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
mp
223 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
chloro
ciąg SMILES
Clc1nc(Br)[nH]c1Cl
InChI
1S/C3HBrCl2N2/c4-3-7-1(5)2(6)8-3/h(H,7,8)
Klucz InChI
SULQOTGFPPFUMG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-bromo-4,5-dichloroimidazol jest halogenowaną pochodną imidazolu, którą można otrzymać poprzez bromowanie 4,5-dichloroimidazolu przy użyciu bromu.[1]
Zastosowanie
2-bromo-4,5-dichloroimidazol może być stosowany w syntezie 1-metoksymetylo-2-bromo-4,5-dichloroimidazolu, który wykazuje silne działanie owadobójcze.[2] Może być również stosowany do syntezy 2-podstawionych 4,5-dichloroimidazoli, poprzez nowatorskie podejście, które pozwala uniknąć potrzeby ochrony N.[1]
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of some dihydroxyphenyl 4, 5-dichloroimidazol-2-yl ketones: compounds related to pyoluteorin.
Dirlam JP, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47(11), 2196-2199 (1982)
Insecticidal Activity of Novel Trihaloimidazole Derivatives against a Wild Colony of German Cockroaches (Blattella germanicd).
Tomioka H, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 55(6), 1601-1606 (1991)