Merck
548049
Sigma-Aldrich
Biphenyl-2-carboxaldehyde
96%
Synonim(y):
2-Biphenylcarboxaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D >1.6220 (lit.)
tw
91-92 °C/0.15 mmHg (lit.)
gęstość
1.130 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=Cc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O/c14-10-12-8-4-5-9-13(12)11-6-2-1-3-7-11/h1-10H
Klucz InChI
LCRCBXLHWTVPEQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Biphenyl-2-carboxaldehyde is an oxygen-containing polycyclic aromatic hydrocarbon derivative (OPAH). It can be prepared via Suzuki cross-coupling reaction between phenyl boronic acid and 2-bromobenzaldehyde.
Zastosowanie
Biphenyl-2-carboxaldehyde may be used in the preparation of 9-ethylthiofluorene.
Przestroga
Refrigerate
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis and application of ortho-palladated complex of (4-phenylbenzoylmethylene) triphenylphosphorane as a highly active catalyst in the Suzuki cross-coupling reaction.
Karami K, e tal.
Journal of Organometallic Chemistry, 696(4), 940-945 (2011)
The preparation of 9-alkylthiofluorenes from biphenyl-2-carboxaldehydes.
Leber JD and Elliott JD.
Tetrahedron Letters, 30(49), 6849-6850 (1989)
Microbial formation and degradation of oxygen-containing polycyclic aromatic hydrocarbons (OPAHs) in soil during short-term incubation.
Wilcke W, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 184, 385-390 (2014)