Merck
546321
Sigma-Aldrich
2,6-Diphenylisonicotinic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
283-286 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(nc(c1)-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H13NO2/c20-18(21)15-11-16(13-7-3-1-4-8-13)19-17(12-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H,(H,20,21)
Klucz InChI
PWKUURSWFJBXGO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 2,6-difenyloizonikotynowy może być syntetyzowany w reakcji 2,6-difenyloizonikotynianu etylu w etanolu z roztworem KOH.
Zastosowanie
Kwas 2,6-difenyloizonikotynowy może być stosowany jako jeden z reagentów w syntezie 7-podstawionych pochodnych spiro[chroman-2,4′-piperydyno]-4-onu i 2,6-difenyloizonikotynianu etylu (ligand trójzębny).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of spiro [chroman-2, 4'-piperidin]-4-one derivatives as acetyl-CoA carboxylase inhibitors.
Shinde P, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 19(3), 949-953 (2009)
Studies with ?-oxoalkanonitriles: Simple novel synthesis of 3-[2, 6-diaryl-4-pyridyl]-3-oxopropanenitriles.
Riyadh SM, et al.
Molecules (Basel), 13(12), 3140-3148 (2008)
Synthesis of alkynylgold (III) complexes with bis-cyclometalating ligand derived from ethyl 2, 6-diphenylisonicotinate and their structural, electrochemical, photo-and electroluminescence studies.
Au VKM, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 792, 109-116 (2015)