Kluczowe dokumenty
544264
2,6-Difluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.526 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
gęstość
1.568 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cccc(F)c1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3ClF2O2S/c7-12(10,11)6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3H
Klucz InChI
QXWAUQMMMIMLTO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorek 2,6-difluorobenzenosulfonylu można otrzymać w reakcji difluorofenylolitu z chlorkiem sulfurylu.
Zastosowanie
Chlorek 2,6-difluorobenzenosulfonylu może być stosowany w syntezie rusztowań rdzeniowych 2,6-difluorobenzenosulfonamidu i 1,1-dioksy benzoksatiazyny.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Insect growth regulators. Analogues of TH-6038 and TH-6040.
J E Oliver et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 24(5), 1065-1068 (1976-09-01)
Joanna K Loh et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 8, 1293-1302 (2012-09-29)
The efficient synthesis of an 80-member library of unique benzoxathiazocine 1,1-dioxides by a microwave-assisted, intermolecular nucleophilic aromatic substitution (S(N)Ar) diversification pathway is reported. Eight benzofused sultam cores were generated by means of a sulfonylation/S(N)Ar/Mitsunobu reaction pairing protocol, and subsequently diversified