Przejdź do
C47809
5-Chloroindole-2-carboxylic acid
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
305,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.60
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
234-050-1
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
305,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
287 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cc2cc(Cl)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H6ClNO2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11-7)9(12)13/h1-4,11H,(H,12,13)
InChI key
FUQOTYRCMBZFOL-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
543764484903B2761
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
287 °C (dec.) (lit.)
mp
257-259 °C (lit.)
mp
265 °C (dec.) (lit.)
mp
-
form
powder
form
-
form
-
form
powder
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, fluoro, ketone
functional group
carboxylic acid
functional group
bromo
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)