Merck
542997
Sigma-Aldrich
Hydrazine trityl, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.2-1.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonim(y):
Hydrazine trityl polystyrene resin
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
23151817
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked with divinylbenzene
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
1.2-1.7 mmol/g loading
wielkość cząstki
100-200 mesh
grupa funkcyjna
hydrazine
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3