Kluczowe dokumenty
542830
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidoxime
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3)2C6H3C(NH2)=NOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
mp
129-132 °C (lit.)
ciąg SMILES
N\C(=N\O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F6N2O/c10-8(11,12)5-1-4(7(16)17-18)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3,18H,(H2,16,17)
Klucz InChI
GGAPMNUHESBFNK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,5-bis(trifluorometylo)benzamidoksym[N′-hydroksy-3,5-bis(trifluorometylo)benzenokarboksyimidamid] jest pochodną BAO [3,5-bis(trifluorometylo)] zawierającą amidoksym jako grupę funkcyjną].
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
A novel and specific fluorescence reaction for uracil
Shibata, Takayuki, et al.
Analytica Chimica Acta, 674.2, 234- 238 (2010)