Merck
542164
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-2-methyl-1H-pyridin-4-one
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
156-160 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC1=C(C)NC=CC1=O
InChI
1S/C7H9NO2/c1-5-7(10-2)6(9)3-4-8-5/h3-4H,1-2H3,(H,8,9)
Klucz InChI
GNWSQENQZGWCSW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3