Merck
541788
Sigma-Aldrich
Diethyl 2-phenylethyl phosphonate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5(CH2)2PO(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495 (lit.)
bp
125 °C/0.25 mmHg (lit.)
gęstość
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOP(=O)(CCc1ccccc1)OCC
InChI
1S/C12H19O3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)11-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9H,3-4,10-11H2,1-2H3
Klucz InChI
WEXGRJPJMNUCMG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of 1,3-diketones, β-keto esters, and β-keto phosphonates via 1,2-addition of carbanionic nucleophiles to cyclic vinylogous acyl triflates, followed by ring-opening fragmentation, Claisen condensation and carbon-carbon bond cleavage
  • Controlling the surface state emission in ultrasmall CdSe nanocrystals
  • Reactions with organoboranes for synthesis of organophosphorous compounds
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)