Kluczowe dokumenty
540439
2-(Trifluoromethyl)-1,4-phenylenediamine
97%
Synonim(y):
2,5-Diaminobenzotrifluoride
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H3(NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
mp
54-58 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(N)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)5-3-4(11)1-2-6(5)12/h1-3H,11-12H2
Klucz InChI
ZQQOGBKIFPCFMJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-(trifluorometylo)-1,4-fenylenodiamina (2,5-diaminobenzotrifluorek, 2-(trifluorometylo)benzeno-1,4-diamina) może być przygotowana z 5-acetamido-2-aminobenzotrifluorku.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Substituted styrenes. VI. syntheses of the isomeric formylstyrenes and o-and m-vinylbenzoic acid
Dale WJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 26(7), 2225-2227 (1961)