Merck
538914
Sigma-Aldrich
Lithium tetra(2-methyl-8-hydroxyquinolinato)boron
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H32BLiN4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
650.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
mp
250-258 °C (lit.)
fluorescencja
λex 243 nm; λem 470 nm in acetonitrile
ciąg SMILES
[Li+].Cc1ccc2cccc(O[B-](Oc3cccc4ccc(C)nc34)(Oc5cccc6ccc(C)nc56)Oc7cccc8ccc(C)nc78)c2n1
InChI
1S/C40H32BN4O4.Li/c1-25-17-21-29-9-5-13-33(37(29)42-25)46-41(47-34-14-6-10-30-22-18-26(2)43-38(30)34,48-35-15-7-11-31-23-19-27(3)44-39(31)35)49-36-16-8-12-32-24-20-28(4)45-40(32)36;/h5-24H,1-4H3;/q-1;+1
Klucz InChI
AVPRLXSPVRRDIE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Light emitting metal complex.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)