Merck
538167
Sigma-Aldrich
(S)-2-(N,N-Dibenzylamino)-3-methylbutanol
90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H25NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
90%
zanieczyszczenia
(4% EtOAc first lot)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5459
gęstość
1.0088 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)[C@@H](CO)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C19H25NO/c1-16(2)19(15-21)20(13-17-9-5-3-6-10-17)14-18-11-7-4-8-12-18/h3-12,16,19,21H,13-15H2,1-2H3/t19-/m1/s1
Klucz InChI
ZWLAXLXECFRUPM-LJQANCHMSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)