Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCH2C6H4CH2NHCO2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.31
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.523 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-9-11-6-4-5-10(7-11)8-14/h4-7H,8-9,14H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI key
GQAUPTTUSSLXPS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 95% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 95% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.523 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.569 | refractive index n20/D 1.4854 |
| density 1.06 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.204 g/mL at 25 °C | density 0.9406 g/mL at 25 °C |
| bp 250 °C (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group amine |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?