Merck
43311
2-(Methacryloyloxy)ethyl acetoacetate
Arxada quality, ≥95.0% (GC), contains BHT as stabilizer
Synonim(y):
Lonzamon AAEMA, (2-Acetoacetoxy)ethyl methacrylate, Ethylene glycol monoacetoacetate monomethacrylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCH2CO2CH2CH2O2CC(CH3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.22
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
2099809
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
quality
Arxada quality
contains
BHT as stabilizer
manufacturer/tradename
Arxada AG
impurities
≤0.10% water, ≤2.5% 2-hydroxyethyl methacrylate (GC)
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
100 °C/0.8 mmHg (lit.)
acid value
3.0‑8.0 KOH/g
density
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)CC(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H14O5/c1-7(2)10(13)15-5-4-14-9(12)6-8(3)11/h1,4-6H2,2-3H3
InChI key
IBDVWXAVKPRHCU-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
231.8 °F - closed cup
flash_point_c
111 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)