Merck
535869
Sigma-Aldrich
1,5,8,12-Tetrakis[4,6-bis(N-butyl-N-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]-1,5,8,12-tetraazadodecane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C132H250N32
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2285.61
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
146-150 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform, methylene chloride, and toluene: ≥20 % (w/w) at 20 °C
ciąg SMILES
CCCCN(C1CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C1)c2nc(NCCCN(CCN(CCCNc3nc(nc(n3)N(CCCC)C4CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C4)N(CCCC)C5CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C5)c6nc(nc(n6)N(CCCC)C7CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C7)N(CCCC)C8CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C8)c9nc(nc(n9)N(CCCC)C%10CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C%10)N(CCCC)C%11CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C%11)nc(n2)N(CCCC)C%12CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C%12
InChI
1S/C132H250N32/c1-49-57-71-157(97-81-117(9,10)147(41)118(11,12)82-97)109-135-105(136-110(143-109)158(72-58-50-2)98-83-119(13,14)148(42)120(15,16)84-98)133-67-65-69-155(107-139-113(161(75-61-53-5)101-89-125(25,26)151(45)126(27,28)90-101)145-114(140-107)162(76-62-54-6)102-91-127(29,30)152(46)128(31,32)92-102)79-80-156(108-141-115(163(77-63-55-7)103-93-129(33,34)153(47)130(35,36)94-103)146-116(142-108)164(78-64-56-8)104-95-131(37,38)154(48)132(39,40)96-104)70-66-68-134-106-137-111(159(73-59-51-3)99-85-121(17,18)149(43)122(19,20)86-99)144-112(138-106)160(74-60-52-4)100-87-123(21,22)150(44)124(23,24)88-100/h97-104H,49-96H2,1-48H3,(H,133,135,136,143)(H,134,137,138,144)
Klucz InChI
OWXXKGVQBCBSFJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Antioxidant.
Monomeric hindered amine UV light stabilizer for polyolefins offering low volatility and high migration resistance.
Advantage over other HALS is that it enhances the color yield of pigmented polyolefin articles.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
527.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
275 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)