Merck
535249
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorophenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
Wybierz wielkość
50 ML
1030,00 zł
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
1030,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(F)ZnI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
stężenie
0.5 M in THF
bp
65 °C
gęstość
1.016 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1cc(Br)ccc1[Zn]I
InChI
1S/C6H3BrF.HI.Zn/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;;/h1-2,4H;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
BBHLLNIOJPJRDR-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)