Merck
532185
Sigma-Aldrich
4-Iodobenzyloxybenzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H4OCH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
60-63 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
phenyl
ciąg SMILES
Ic1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11IO/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
Klucz InChI
MPWFGAWFTAZWKZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Iodobenzyloxybenzene may be used in the synthesis of carborane containing mesogens.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Modification of electro-optical properties of an orthoconic chiral biphenyl smectogen with its isostructural carborane analogue.
Piecek W, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(8), 1173-1182 (2009)