Merck
529788
Sigma-Aldrich
Scandium(III) nitrate hydrate
99.999% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
Sc(NO3)3·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.97 (anhydrous basis)
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.999% trace metals basis
Postać
solid
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
ciąg SMILES
CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.[H]O[H].[Sc]
InChI
1S/3CH3NO3.H2O.Sc/c3*1-5-2(3)4;;/h3*1H3;1H2;
Klucz InChI
QXEUKQIDJOLTAC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame over circle
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)