Merck
529559
Sigma-Aldrich
Cerium(III) acetate hydrate
99.99% trace metals basis
Wybierz wielkość
10 G
345,00 zł
345,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
345,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Ce(CH3CO2)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.25 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
345,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
core: cerium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
O.CC(=O)O[Ce](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Ce.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
Klucz InChI
AERUOEZHIAYQQL-UHFFFAOYSA-K
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Produkty
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.