Merck
529362
Sigma-Aldrich
Magnesium nitrate hexahydrate
≥99.999%
Synonim(y):
Magnesium dinitrate hexahydrate, Magnesium nitrate hexahydrate (Mg(NO3)2 .6H2O)
About This Item
Wzór liniowy:
Mg(NO3)2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.41
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
6 (vs air)
Próba
≥99.999%
Postać
solid
mp
89 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
Klucz InChI
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)