Merck
528900
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-fluoroaniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(F)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
43-47 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cc(F)ccc1Br
InChI
1S/C6H5BrFN/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H,9H2
Klucz InChI
FWTXFEKVHSFTDQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-bromo-5-fluoroanilinę można stosować do syntezy:
  • ortobromotiobenzanilidu5-fluoronitrobenzotiazolu
  • 2-bromo-5-fluorobenzo[14C]nitryl
  • [3-14C]-5-fluoro-1,3-dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole
  • 2-bromo-5-fluoro-fenylo)-(2-metoksy-6-pentadecylo-benzylo)amina
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T D Bradshaw et al.
Current medicinal chemistry, 11(8), 1009-1021 (2004-04-14)
This review traces the development of a series of potent and selective antitumour benzothiazoles from the discovery of the initial lead compound, 2-(4-amino-3-methylphenyl)benzothiazole (DF 203) in 1995 to the identification of a clinical candidate, Phortress, scheduled to enter Phase 1
Synthesis of isotopically labelled [3-14C]-and [3, 3-2H2]-5-fluoro-1, 3-dihydro-1-hydroxy-2, 1-benzoxaborole (AN2690), a new antifungal agent for the potential treatment of onychomycosis.
Baker SJ, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 50(4), 245-250 (2007)
Synthesis of novel benzylamine analogues of Anacardic acid as potent antibacterial agents.
Dubey PK.
Der Pharma Chemica, 3(6), 500-512 (2011)