Merck
52792
Sigma-Aldrich
(2R,5R)-2,5-Hexanediol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.17
Beilstein:
1719251
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −35±2°, c = 9% in chloroform
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
mp
52-54 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H](O)CC[C@@H](C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
Klucz InChI
OHMBHFSEKCCCBW-PHDIDXHHSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Inne uwagi
Chiral building for the synthesis of C2 symmetric chiral ligands, e.g. (S,S)-2,5-dimethylpyrrolidine
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M.J. Kim et al.
Synlett, 767-767 (1993)
H. Nagai et al.
Synlett, 289-289 (1994)
A Practical Synthesis of (2R,5R)-2,5-Hexanediol.
P. Saravanan et al.
The Journal of organic chemistry, 62(8), 2669-2670 (1997-04-18)