Merck
527327
Sigma-Aldrich
PSS-Trivinylsilyloxy-Heptacyclopentyl substituted
Synonim(y):
1-(Trivinylsilyloxy)-3,5,7,9,11,13,15-heptacyclopentylpentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, Trivinylsilyloxy-POSS®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H72O13Si9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1025.77
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
mp
>350 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=C[Si](O[Si]12O[Si]3(O[Si]4(O[Si](O1)(O[Si]5(O[Si](O2)(O[Si](O3)(O[Si](O4)(O5)C6CCCC6)C7CCCC7)C8CCCC8)C9CCCC9)C%10CCCC%10)C%11CCCC%11)C%12CCCC%12)(C=C)C=C
InChI
1S/C41H72O13Si9/c1-4-55(5-2,6-3)42-63-52-60(39-29-15-16-30-39)46-57(36-23-9-10-24-36)43-56(35-21-7-8-22-35)44-58(48-60,37-25-11-12-26-37)50-62(54-63,41-33-19-20-34-41)51-59(45-56,38-27-13-14-28-38)49-61(47-57,53-63)40-31-17-18-32-40/h4-6,35-41H,1-3,7-34H2
Klucz InChI
YXPZADQYIFWKNL-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)