Przejdź do
560340
PSS-Methacryl substituted. Cage mixture, n=8, 10, 12
Synonim(y):
1,3,5,7,9,11,13,15-Octa(propylmethacryl)pentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, Methacryl-POSS® Cage Mixture, n=8,10,12, POSS® n-Cage-Methacryl substituted, n=8,10,12 mixture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
refractive index
n20/D 1.4820 (lit.)
Quality Segment
solubility
THF: soluble, acetone: soluble, acetonitrile: soluble, chloroform: soluble, ethanol: soluble
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
General description
n refers to the number of apex Si atoms in the POSS cage.
Legal Information
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
534633476544526835
description
-
description
-
description
-
description
-
refractive index
n20/D 1.4820 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
solubility
ethanol: soluble, acetonitrile: soluble, THF: soluble, chloroform: soluble, acetone: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
PSS-Methacryl substituted cage mixture n=8,10,12
-
-
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)