Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H56O20Si16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1017.97
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmp
250 °C (dec.) (lit.)
Quality Segment
SMILES string
[H][Si](C)(C)O[Si]12O[Si]3(O[Si]([H])(C)C)O[Si]4(O[Si]([H])(C)C)O[Si](O[Si]([H])(C)C)(O1)O[Si]5(O[Si]([H])(C)C)O[Si](O[Si]([H])(C)C)(O2)O[Si](O[Si]([H])(C)C)(O3)O[Si](O[Si]([H])(C)C)(O4)O5
InChI
1S/C16H56O20Si16/c1-37(2)17-45-25-46(18-38(3)4)28-49(21-41(9)10)30-47(26-45,19-39(5)6)32-51(23-43(13)14)33-48(27-45,20-40(7)8)31-50(29-46,22-42(11)12)35-52(34-49,36-51)24-44(15)16/h37-44H,1-16H3
InChI key
IZXLUEMTVRPVBL-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description - | description - |
| mp 250 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![PSS-[2-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyl]-Heptaisobutyl substituted](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/725/762/c5ee3283-bd9d-4deb-87af-d43290ba7a39/640/c5ee3283-bd9d-4deb-87af-d43290ba7a39.png)