Merck
525863
Sigma-Aldrich
trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
191-196 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
Cl.N[C@H]1CCC[C@@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5-;/m0./s1
Klucz InChI
ZFSXKSSWYSZPGQ-FHAQVOQBSA-N
Opis ogólny
Chlorowodorek trans-2-aminocyklopentanolu jest aminocyklanolem.[1] Zsyntetyzowano jego formy d,l-cis- i d,l-trans-.[2] Forma trans produktu może być wytwarzana w dużej (wielogramowej) skali za pomocą protokołu addycji karbaminianu.[3] Potencjał hamujący cholinoesterazę formy cis chlorowodorku 2-aminocyklopentanolu jest wyższy (dwukrotnie) niż jego formy trans.[1]
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stereochemistry of Aminocyclanols. Synthesis of cis Epimers via Oxazolines. The 2-Aminocyclopentanols*.
McCasland GE and Smith DA.
Journal of the American Chemical Society, 72(5), 2190-2195 (1950)
James A Birrell et al.
Organic letters, 15(12), 2895-2897 (2013-06-08)
A highly enantioselective addition of phenyl carbamate to meso-epoxides has been developed to efficiently generate protected trans-1,2-amino alcohols. This transformation is promoted by an oligomeric (salen)Co-OTf catalyst and has been used to prepare two useful 2-aminocycloalkanol hydrochlorides in enantiopure form
Preparation of antidotes for anticholinesterase poisoning. IV. Synthesis and protective effectiveness of 2'-(cis-and trans-2'-hydroxycyclohexyl) aminoethyl 1-phenylcyclopentanecarboxylate hydrochlorides.
Bannard RAB and Parkkari JH.
Canadian Journal of Chemistry, 48(9), 1377-1382 (1970)