Kluczowe dokumenty
524085
2,3,4-Trifluorophenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
4,5,6-Trifluorophenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
F3C6H2B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
Próba
≥95%
mp
229-235 °C (lit.)
ciąg SMILES
OB(O)c1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2,11-12H
Klucz InChI
CLGIPVVEERQWSQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
- Preparation of arylated carbonyl compounds via conjugate addition reaction
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?